missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethylpyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylpyrazine |
| CAS | 13925-00-3 |
| Molekylformel | C6 H8 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyrazine, 2-ethyl-, Pyrazine, ethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Ethylpyrazine, Ethylpyrazine, C-Ethylpyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cnccn1 |
| IUPAC-namn | 2-ethylpyrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.14 |
| Formel vikt | 108.0687 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?