Läs mer
Etylsulfatnatriumsalt, Lipomed
Produktkod. 30459060
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459060 10 mg
1 options
Produktkod. 30459060 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMETS972NA10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Etylsulfatnatriumsalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
CAS 546-74-7
Analyt- eller komponentnamn Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H5 O4 S . Na
Synonym Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6 CI,7 CI), Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (8 CI,9 CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; Etylsulfat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 148.11
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 147,9806 g/mol