Läs mer
(Ethylthio)acetic acid, 97%
Produktkod. 11351697
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351697 25 g 25g
11341697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04743.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-04-3 | C4H8O2S | 120.166 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-04-3
Molekylformel C4H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 120.166
MDL-nummer MFCD00021769
InChI-nyckel VJIKFWJCVWFZIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylthio acetic acid, acetic acid, ethylthio, ethylthioacetic acid, ethylmercapto acetic acid, carboxymethyl ethyl sulfide, s-carboxymethyl ethyl mercaptan, 2-ethylthio acetic acid, unii-m3d5y724hz, acetic acid, 2-ethylthio, ethylmercaptoacetic acid
PubChem CID 69387
IUPAC-namn 2-etylsulfanylättiksyra
LEDER CCSCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Ethylthio)acetic acid
Kokpunkt 117°C to 118°C (11 mmHg)
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1743038
Formel vikt 120.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.