Läs mer
(Etyltio)aceton, 95 %
Produktkod. 11376806
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376806 5 g 5g
11386806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04142.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20996-62-7 | C5H10OS | 118,194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20996-62-7
Molekylformel C5H10OS
Molekylvikt (g/mol) 118.194
MDL-nummer MFCD00026976
InChI-nyckel ZKDXKBIOEVBFGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88750
IUPAC-namn 1-etylsulfanylpropan-2-on
LEDER CCSCC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Ethylthio)acetone
Kokpunkt 170°C to 172°C
Flampunkt 52°C (125°F)
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1740830
Synonym ethylthio acetone, 2-propanone, 1-ethylthio, 1-ethylthio acetone, ethyl 2-oxopropyl sulfide, 1-ethylthio-2-propanone, 2-propanone,1-ethylthio, 1-ethylsulfanyl propan-2-one, thioethoxy acetone, acmc-1cazk, ch3coch2sch2ch3
Formel vikt 118.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.