Läs mer
(Ethylthio)trimethylsilane, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-132363 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10347711
Brand: Thermo Scientific Acros 345000010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5573-62-6
Molekylformel C5H14SSi
Molekylvikt (g/mol) 134.31
MDL-nummer MFCD00042890
InChI-nyckel HXAFQWICVBBXMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylthio trimethylsilane, ethylthiotrimethylsilane, ethylthio trimethylsilane, technical grade, acmc-20aplk, trimethyl ethylthio silane, ethyl thio trimethylsilane, ethyl trimethylsilyl sulfide, trimethylsilyl ethyl sulfide, ethylsulfanyl trimethylsilane, ethylsulfanyl trimethyl silane
PubChem CID 2733426
IUPAC-namn etylsulfanyl(trimetyl)silan
LEDER CCS[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Ethylthio)trimethylsilane
Namnnotering 90%
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8300g/mL, 0.83
Kokpunkt 69°C to 70°C (100.0 mmHg)
Flampunkt 16°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5SSi(CH3)3
Brytningsindex 1.4470 to 1.451
Kvantitet 1 g
Formel vikt 134.3
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Ethylthio)trimethylsilane, tech.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.