Läs mer
Ethyltrichlorosilane, 99%, AcroSeal™, ACROS Organics™
Produktkod. 11935841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11935841 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 11935841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 313510010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 115-21-9
Molekylformel C2H5Cl3Si
Molekylvikt (g/mol) 163.497
InChI-nyckel ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyltrichlorosilane, trichloro ethyl silane, trichloroethylsilicane, silane, trichloroethyl, ethyl silicon trichloride, trichloroethylsilicon, silicane, trichloroethyl, ethyl trichlorosilane, silane, ethyltrichloro, c2h5sicl3
PubChem CID 8260
IUPAC-namn trichloro(ethyl)silane
LEDER CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyltrichlorosilane
Namnnotering 95%
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.2380g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel H5C2SiCl3
Brytningsindex 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 L
Formel vikt 163.51
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Liquid
Visa mer Show Less