Läs mer
Etyltrietoxisilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339205
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339205 25 mL 25ml
11349205 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339205 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16495.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-07-9 | C8H20O3Si | 192.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-07-9
Molekylformel C8H20O3Si
Molekylvikt (g/mol) 192.33
MDL-nummer MFCD00026754
InChI-nyckel DENFJSAFJTVPJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyltriethoxysilane, triethoxy ethyl silane, silane, triethoxyethyl, a 15 silane, union carbide a-15, triethoxy-ethylsilane, silane, ethyltriethoxy, silane, ethyl triethoxy a-15, ethaneorthosiliconic acid, triethyl ester, ethyl triethoxysilane
PubChem CID 6515
IUPAC-namn trietoxi(etyl)silan
LEDER CCO[Si](CC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 158°C to 159°C
Kemiskt namn eller material Ethyltriethoxysilane
Smältpunkt -78°C
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1993
Beilstein 1362028
Flampunkt 40°C (104°F)
Formel vikt 192.33
Procent renhet 96%
Brytningsindex 1.392
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.896
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.