Läs mer
Etyltrimetoxisilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479767
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479767 25 g 25g
11489767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22752.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5314-55-6 | C5H14O3Si | 150.249 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5314-55-6
Molekylformel C5H14O3Si
Molekylvikt (g/mol) 150.249
MDL-nummer MFCD00051541
InChI-nyckel SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, ethyltrimethoxy, ethyl trimethoxy silane, trimethoxyethylsilane, silane,ethyltrimethoxy, acmc-209l4b, ethyltrimethoxysilane, dow corning™ product 1-6321
PubChem CID 79204
IUPAC-namn etyl(trimetoxi)silan
LEDER CC[Si](OC)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 123°C to 124°C
Kemiskt namn eller material Ethyltrimethoxysilane
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Flampunkt 27°C (81°F)
Formel vikt 150.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.