Läs mer
Ethyltriphenylphosphonium bromide, 98+%
Produktkod. 11406296
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406296 25 g 25g
11416296 100 g 100g
11426296 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11406296 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23096.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1530-32-1 | C20H20BrP | 371.26 g/mol
Etyltrifenylfosfoniumbromid fungerar som en reaktant i syntesen av D-aminosyror från L-cystein-härledda tiazolidiner, Leiodolide A genom aldolreaktioner och Horner-Wadsworth-Emmons-olefinering. Det används också vid framställning av cykloalkanoindoliner genom diastereoselektiva intramolekylära inimo-en-reaktioner. Vidare används det som ett reagens vid polykondensation med metates i fast tillstånd för att framställa alkyl-dipropenyltiofenmonomerer och Mizoroki-Heck-cykliserings- och kaskad-Tsuji-Trost-cykliseringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etyltrifenylfosfoniumbromid fungerar som en reaktant i syntesen av D-aminosyror från L-cystein-härledda tiazolidiner, Leiodolide A genom aldolreaktioner och Horner-Wadsworth-Emmons-olefinering. Det används också vid framställning av cykloalkanoindoliner genom diastereoselektiva intramolekylära inimo-en-reaktioner. Vidare används det som ett reagens vid polykondensation med metates i fast tillstånd för att framställa alkyl-dipropenyltiofenmonomerer och Mizoroki-Heck-cykliserings- och kaskad-Tsuji-Trost-cykliseringsreaktioner.
Löslighet
Löslig i metanol. Något löslig i vatten, aceton och isopropanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1530-32-1
Molekylformel C20H20BrP
Molekylvikt (g/mol) 371.26
MDL-nummer MFCD00011838
InChI-nyckel JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethyltriphenylphosphonium bromide, ethyl triphenyl phosphonium bromide, triphenylethylphosphonium bromide, phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide, ethyltriphenylphosphanium bromide, ethyl triphenylphosphonium bromide, unii-r85v84ul5v, ethyltriphenylphosphoniumbromide, guaifenesin powder, pubchem18705
PubChem CID 73727
LEDER [Br-].CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyltriphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 206°C to 210°C
Flampunkt >200°C (392°F)
Odör Odorless
Linjär formel CH3CH2P(C6H5)3Br
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 3599630
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Slightly soluble in water,acetone and isopropanol.
IUPAC-namn etyl(trifenyl)fosfanium;bromid
Formel vikt 371.26
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.