Läs mer
Ethyltriphenylphosphonium bromide, 98%
Produktkod. 13438318 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13438318 500 g Glasflaska 500g
10520591 25 g Glasflaska 25g
10530591 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13438318 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119045000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1530-32-1 | C20H20BrP | 371.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för CC Bond Formation (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1530-32-1
Molekylformel C20H20BrP
Molekylvikt (g/mol) 371.26
MDL-nummer MFCD00011838
InChI-nyckel JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethyltriphenylphosphonium bromide, ethyl triphenyl phosphonium bromide, triphenylethylphosphonium bromide, phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide, ethyltriphenylphosphanium bromide, ethyl triphenylphosphonium bromide, unii-r85v84ul5v, ethyltriphenylphosphoniumbromide, guaifenesin powder, pubchem18705
PubChem CID 73727
IUPAC-namn etyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyltriphenylphosphonium bromide
Namnnotering 99+%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 206.5°C to 208.5°C
Färg Vitt
Flampunkt >200°C
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5P(C6H5)3Br
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 120g/L (23°C). Other solubilities: soluble in chloroform,fairly soluble in lower alcohols,slightly soluble in arom. hydrocarbons
Formel vikt 371.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyltriphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.