Läs mer
Ethyltriphenylphosphonium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 1530-32-1 |
| Molekylformel | C20 H20 P . Br |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | TEP, TEP (onium compound), Triphenylethylphosphonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | ethyl(triphenyl)phosphanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.25 |
| Formel vikt | 370.0486 |