Läs mer
Etyltrifenylfosfoniumjodid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11498157
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498157 25 g 25g
11408167 100 g 100g
11418167 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11498157 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17533.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4736-60-1 | C20H20IP | 418.26 g/mol
Etyltrifenylfosfoniumjodid är involverad i syntesen av diarylmetinderivat, fosfoniumsalter och vismut(III) polynukleära halogenidkomplex, asymmetrisk hydrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etyltrifenylfosfoniumjodid är involverad i syntesen av diarylmetinderivat,
fosfoniumsalter och vismut(III) polynukleära halogenidkomplex, asymmetrisk hydrering.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Ljuskänslig& Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4736-60-1
Molekylformel C20H20IP
Molekylvikt (g/mol) 418.26
MDL-nummer MFCD00040352
InChI-nyckel SLAFUPJSGFVWPP-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethyltriphenylphosphonium iodide, phosphonium, ethyltriphenyl-, iodide, ethyl triphenylphosphonium iodide, phenylphosphonium ethyl iodide, unii-xxz2v239jn, xxz2v239jn, ethyltriphenylphosphanium iodide, phosphonium, ethyltriphenyl-, iodide 1:1, ethyl triphenyl phosphanium iodide, ethyl triphenyl phosphonium iodide
PubChem CID 78474
IUPAC-namn etyl(trifenyl)fosfanium;jodid
LEDER [I-].CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyltriphenylphosphonium iodide
Smältpunkt 164 °C till 169 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3659323
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 418.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.