Läs mer
Ethyltriphenylphosphonium Iodide, TRC
Produktkod. 30379955
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30379955 10 g
1 options
Produktkod. 30379955 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE93195510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyltriphenylphosphonium Iodide
CAS 4736-60-1
Molekylformel C20H20IP
Kvantitet 10 g
Synonym Phenylphosphonium Ethyl Iodide, Ethyltriphenylphosphonium Iodide, Ethyltriphenylphosphonium Iodide, ETPPI, Hishicolin ETPPI
InChI formel InChI=1S/C20H20P.HI/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [I-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn ethyl(triphenyl)phosphanium;iodide
Molekylvikt (g/mol) 418.25
Formel vikt 418.0347