Läs mer
Etylurea, 98 %
Produktkod. 15453257
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453257 25 g 25g
11446956 100 g 100g
11456956 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15453257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24040.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 625-52-5 | C3H8N2O | 88,11 g/mol
N-etylurea, är en mångsidig byggsten som kan användas i organisk syntes av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar, som kväve- och karbonylkälla.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden N-etylurea, är en mångsidig byggsten som kan användas i organisk syntes av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar
, som kväve- och karbonylkälla.
Löslighet Löslig i metanol (25 mg/ml) och
vatten (100 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-52-5
Molekylformel C3H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00007953
InChI-nyckel RYECOJGRJDOGPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethylurea, n-ethylurea, urea, ethyl, urea, 1-ethyl, polyurethane, urea, n-ethyl, ethyl urea, pellethane, athylisoharnstoff
PubChem CID 12254
IUPAC-namn etylurea
LEDER CCNC(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylurea
Smältpunkt 88 °C till 94 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1740512
Löslighetsinformation Löslig i metanol (25 mg/ml) och vatten (100 mg/ml).
Formel vikt 88.11
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylurea
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylurea
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.