Läs mer
Ethylvanillin, MedChemExpress
Produktkod. 16478526
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16478526 100 mg
1 options
Produktkod. 16478526 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0940
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Ethylvanillin is a flavorant, about three times as potent as vanillin and is used in the production of chocolate.
Ethylvanillin is a flavorant, about three times as potent as vanillin and is used in the production of chocolate.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylvanillin
CAS 121-32-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Ethanol : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM)
LEDER O=CC1=CC=C(O)C(OCC)=C1
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.17
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder