Läs mer
Ethylviologen Dibromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylviologen Dibromide |
| CAS | 53721-12-3 |
| Molekylformel | C14 H18 N2 . 2Br |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium Bromide, 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium Dibromide, 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium Dibromide, Diethylviologen Dibromide, Ethylviologen Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2.2BrH/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| LEDER | [Br-].[Br-].CC[n+]1ccc(cc1)c2cc[n+](CC)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-ethyl-4-(1-ethylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dibromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.11 |
| Formel vikt | 371.9837 |