Läs mer
Ethynodiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethynodiol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,14-18,21-22H,4-11H2,2H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 300.2089 |