Läs mer
Ethynyl-2-13C-benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethynyl-2-13C-benzene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1 |
| Formel vikt | 103.0503 |