Läs mer
Ethynyl Estradiol-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethynyl Estradiol-13C2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1/i1+1,3+1 |
| Formel vikt | 298.1843 |