Läs mer
Ethynyl Estradiol 17-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethynyl Estradiol 17-Acetate |
| CAS | 21221-29-4 |
| Molekylformel | C22 H26 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 17-acetate, (17α)-, 19-Nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 17-acetate (8CI), 17-Ethynylestra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol 17-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,6,8,13,18-20,24H,5,7,9-12H2,2-3H3/t18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C)C#C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-3-hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.44 |
| Formel vikt | 338.1882 |