Läs mer
Ethynyl Estradiol 3-Sulfate Sodium Salt (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethynyl Estradiol 3-Sulfate Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O5S.Na/c1-3-20(21)11-9-18-17-6-4-13-12-14(25-26(22,23)24)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2;/h1,5,7,12,16-18,21H,4,6,8-11H2,2H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t16-,17-,18+,19+,20+;/m1./s1 |
| Procent renhet | >95% |