Läs mer
Ethynyl Estradiol, MedChemExpress
Produktkod. 16458176
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16458176 100 mg
16432066 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16458176 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0216
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Ethynyl Estradiol (17α-Ethynylestradiol;Ethynylestradiol) is an orally bio-active estrogen used in almost all modern formulations of combined oral contraceptive pills.
Ethynyl Estradiol (17α-Ethynylestradiol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethynyl Estradiol
CAS 57-63-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 17α-Ethynylestradiol Ethynylestradiol
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (843.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER OC1=CC=C2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C#C)O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 296.4
Formel vikt 296.4
Procent renhet 99.28%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death