Läs mer
Etynylbensen, TRC
Produktkod. 30385853
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30385853 50 g
1 options
Produktkod. 30385853 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE93215050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethynylbenzene
CAS 536-74-3
Molekylformel C8 H6
Kvantitet 50 g
Synonym Ethynylbenzene, Benzene, ethynyl- (8CI, 9CI, ACI), Ethynylbenzene (ACI), 1-Ethynylbenzene, 1-Phenylethyne, Ethyne, phenyl-, NSC 4957, Phenylacetylene, Phenylethyne
InChI formel InChI=1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
LEDER C#Cc1ccccc1
IUPAC-namn etynylbensen
Molekylvikt (g/mol) 102.13
Formel vikt 102.047