missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Ethynylcytidine
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 267.24 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.96% |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (935.49 mM∣Need ultrasonic) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 180300-43-0 |
| Synonym | ECyD∣ TAS-106∣ 3'-C-Ethynylcytidine |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?