Läs mer
Ethynylferrocene (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethynylferrocene |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5.C5H5.Fe/c1-2-7-5-3-4-6-7;1-2-4-5-3-1;/h1,3-6H;1-5H;/q2*-1;+2 |
| Formel vikt | 210.01 |