Läs mer
Etynyltri-n-butyltin, 96 %
Produktkod. 11339006
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339006 1 g 1g
11349006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20178.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 994-89-8 | C14H28Sn | 315,088 g/mol
Används för att framställa vinylstannaner och stannylisoxazoler. Etynyleringsreagens för azaaromater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Används
för att framställa vinylstannaner och stannylisoxazoler. Etynyleringsreagens för azaaromater.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 994-89-8
Molekylformel C14H28Sn
Molekylvikt (g/mol) 315.088
MDL-nummer MFCD00009420
InChI-nyckel YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin
PubChem CID 621176
IUPAC-namn tributyl(etynyl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethynyltri-n-butyltin
Densitet 1.08
Kokpunkt 70°C (0.2 mmHg)
Flampunkt 73°C (163°F)
Linjär formel HC≡C-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Brytningsindex 1.477
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2788
Beilstein 3537659
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 315.09
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.