Läs mer
Etynyltrimetylsilan, TRC
Produktkod. 30381864
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30381864 5 g
1 options
Produktkod. 30381864 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9326405G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethynyltrimethylsilane
CAS 1066-54-2
Molekylformel C5H10Si
Kvantitet 5 g
Synonym Trimethylsilylacetylene, (Trimethylsilanyl)acetylene, (Trimethylsilyl)acetylene, (Trimethylsilyl)ethyne, 1-(Trimethylsilyl)acetylene, 1-Trimethylsilylethyne, 2,2-Dimethyl-2-sila-3-butyne, Acetylenyltrimethylsilane, Ethynyltrimethylsilane, Trimethylethynylsilane, Trimethylsilanylethyne
InChI formel InChI=1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
LEDER C[Si](C)(C)C#C
IUPAC-namn etynyl(trimetyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 98.22
Formel vikt 98.0552