Läs mer
ETI, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ETI |
| CAS | 13488-22-7 |
| Molekylformel | C20H28O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22) |
| LEDER | CCCCCCCCC#CCC#CCC#CCCCC(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vikt | 300.2089 |