Läs mer
Tocris Bioscience™ Eticlopride hydrochloride
Beskrivning
Eticlopride hydrochloride is a selective dopamine D2/D3 receptor antagonist (Ki values are 0.50 and 0.16 nM respectively). Antipsychotic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-5-ethyl-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-6-hydroxy-2-methoxy-benzamide hydrochloride |
| CAS | 97612-24-3 |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in water |
| Molekylformel | C17H25ClN2O3.HCl |
| Formel vikt | Observed MW: 377.31 |
For Research Use Only