Läs mer
Etidronatdinatrium
Produktkod. 15484769
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484769 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15484769 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62381.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 7414-83-7 | C2H6Na2O7P2 | 249,99 g/mol
Etidronatdinatrium används som en bisfosfonatbenresorptionshämmare. Etidronsyra används som kalciumregulator. Etidronsyra är ett bisfosfonat-antiresorptivt ämne.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Etidronatdinatrium används som en bisfosfonatbenresorptionshämmare. Etidronsyra används som kalciumregulator. Etidronsyra är ett bisfosfonat-antiresorptivt ämne.
Löslighet
Löslig i vatten (26 mg/m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etidronate disodium
CAS 7414-83-7
Smältpunkt >300 °C
Färg Vitt
Molekylformel C2H6Na2O7P2
MDL-nummer MFCD00152567
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,3863
Synonym etidronate disodium, disodium etidronate, didronel, sodium etidronate, sodium ethidronate, sodium ethydronate, disodium ethydronate, didronel r, disodium ethanol-1,1-diphosphonate, etidronsaeure dinatriumsalz
Löslighetsinformation Löslig i vatten (26 mg/ml).
InChI-nyckel GWBBVOVXJZATQQ-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].CC(O)(P(O)([O-])=O)P(O)([O-])=O
IUPAC-namn disodium hydrogen (1-hydrogen phosphonato-1-hydroxyethyl)phosphonate
Molekylvikt (g/mol) 249.99
PubChem CID 23894
ChEBI CHEBI:4906
Formel vikt 249.99
Fysisk form Kristallint fast ämne
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning