Läs mer
Etidronat, TRC
Produktkod. 30387897
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387897 100 g
30382826 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30387897 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE934995100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2809-21-4
Molekylformel C2 H8 O7 P2
Molekylvikt (g/mol) 206.028
Synonym Phosphonic acid, P,P'-(1-hydroxyethylidene)bis-, Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis- (9CI), Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)di- (8CI), P,P'-(1-Hydroxyethylidene)bis[phosphonic acid\], (1-Hydroxyethylidene)-1,1-bis(phosphonic acid), (1-Hydroxyethylidene)-1,1-diphosphonic acid, (1-Hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, (1-Hydroxyethylidene)diphosphonic acid, 1-Hydroxy-1,1-diphosphonoethane, 1-Hydroxyethane-1,1-bisphosphonic acid, 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid, 1-Hydroxyethane-1,1-diyldiphosphonic acid, 1-Hydroxyethanediphosphonic acid, 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphoshonic acid, 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphoric acid, 1-Hydroxyethylidene-1,1'-diphosphonic acid, 1000SL, Acetodiphosphonic acid, Acidum etidronicum, Anti Cal 5, Aquacid 105, Aquacid 105CG, Aquacid 105EX, Aquacid 105EXLC, Aquacid 105EXSP, Aquacid 105NS, Belclene 660, Briquest ADPA 60A, Briquest ADPA-A, Chelate 101, Chelest PH 210L, Cublen K 60, Defloc EH 06, Dequest 16, Dequest 2010, Dequest 2010CS, Dequest 2010LA, Dequest 2010R, Dequest 2015, Dequest D 2010, Dequest Z 010, EHDP, Ethane-1-hydroxy-1,1-diphosphonic acid, Ethidronate, Ethydronate, Etidronate, Etidronic acid, Feliox 115, Feliox 115A, Feliox CY 115, Ferrofos 510, H 501, H 501 (corrosion inhibitor), HDEPA, HEDP, Hydroxyethanediphosphonic acid, Kochtreat 75, Ksidifon, Lonza 106, Mascol P 210, Masquol P 210, Mayoquest 1500, NSC 227995, OEDF, OEDFK, OEDP, Oxyethylidenediphosphonic acid, RP 61, Sequion 10H, Sone 16, Tecquest 360, Terpil SL, Turpinal SL, Turpinal SLR, Unihib 106, Wayplex, Xidifon, Xidiphone, Xydiphone
IUPAC-namn (1-hydroxy-1-fosfonoetyl) fosfonsyra
LEDER CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etidronic acid
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C2H8O7P2/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)
Formel vikt 205.975