Läs mer
Etifoxine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Etifoxine hydrochloride, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine hydrochloride reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etifoxine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 56776-32-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H18Cl2N2O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | HOE 36-801 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (148.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (14.83 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |