Läs mer
Etifoxine, MedChemExpress
Beskrivning
Etifoxine, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etifoxine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 21715-46-8 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H17ClN2O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | HOE 36-801 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (332.47 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |