Läs mer
Etilefrin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etilefrin, Hydrochloride |
| CAS | 534-87-2 |
| Molekylformel | C10 H15 N O2 . HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10-13H,2,7H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCNCC(O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC-namn | 3-[2-(ethylamino)-1-hydroxy-ethyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.69 |
| Formel vikt | 217.087 |