Läs mer
Etimizol, MedChemExpress
Beskrivning
Etimizol(Ethymisole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etimizol |
| CAS | 64-99-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H14N4O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Ethimizole Ethymisol Ethymisole |
| Löslighetsinformation | Ethanol : ≥ 33.33 mg/mL (158.54 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(C(NC)=O)N(CC)C=N1)NC |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.23 |
| Visa mer |