Läs mer
Etiracetam Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanoic acid |
| CAS | 67118-31-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 H13 N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Pyrrolidineacetic acid, α-ethyl-2-oxo-, Levetiracetam Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-6(8(11)12)9-5-3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCC(N1CCCC1=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.19 |
| Visa mer |