Läs mer
Etiracetam, MedChemExpress
Produktkod. 16444237
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16444237 50 mg
1 options
Produktkod. 16444237 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0106A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Etiracetam (UCB 6474) is an acetylcholine agonist and a nootropic drug of the racetam family. Less active than its S-enantiomer Levetiracetam (UCB L059).
Etiracetam (UCB 6474) is an acetylcholine agonist and a nootropic drug of the racetam family. Less active than its S-enantiomer Levetiracetam (UCB L059).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etiracetam
CAS 33996-58-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Kvantitet 50 mg
Synonym UCB 6474
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (734.39 mM)
LEDER O=C(N)C(CC)N1C(CCC1)=O
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Procent renhet 99.79%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid