Läs mer
Etiroxate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etiroxate |
| CAS | 17365-01-4 |
| Molekylformel | C18 H17 I4 N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17I4NO4/c1-3-26-17(25)18(2,23)8-9-4-13(21)16(14(22)5-9)27-10-6-11(19)15(24)12(20)7-10/h4-7,24H,3,8,23H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C)(N)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 818.95 |
| Formel vikt | 818.7336 |