Läs mer
Etobenzanid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313359
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313359 1 ml
1 options
Produktkod. 30313359 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13360000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etobenzanid
CAS 79540-50-4
Analyt- eller komponentnamn Etobenzanid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H15 Cl2 N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C16H15Cl2NO3/c1-2-21-10-22-12-8-6-11(7-9-12)16(20)19-14-5-3-4-13(17)15(14)18/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,19,20)
LEDER CCOCOc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC-namn N-(2,3-dichlorophenyl)-4-(ethoxymethoxy)benzamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 340.2
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 339.0429 g/mol