Läs mer
(±)-Etodolac-d3 (1-ethyl-2,2,2-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Etodolac-d3 |
| CAS | 1276197-46-6 |
| Molekylformel | C17 D3 H18 N O3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Etodolac-D3 (1-ethyl-2,2,2-D3), (±)-Etodolac-d3 (1-ethyl-2,2,2-d3), rac Etodolac-d3, 8-Ethyl-1-(ethyl-2,2,2-d3)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, 2-[8-Ethyl-1-(2,2,2-trideuterioethyl)-4,9-dihydro-3 H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18 H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)/i2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(CC)cccc23 |
| IUPAC-namn | 2-[8-ethyl-1-(2,2,2-trideuterioethyl)-4,9-dihydro-3 H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.372 |
| Formel vikt | 290.171 g/mol |
| Visa mer |