Läs mer
Etodolac EP Impurity H, Mikromol™
Beskrivning
Etodolac EP Impurity H
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol |
| CAS | 41340-36-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H15 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol, Etodolac Imp. H (EP), Etodolac Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO/c1-2-9-4-3-5-11-10(6-7-14)8-13-12(9)11/h3-5,8,13-14H,2,6-7H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cccc2c(CCO)c[nH]c12 |
| IUPAC-namn | 2-(7-ethyl-1H-indol-3-yl)ethanol |
| Visa mer |