missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Etodolac EP Impurity J, Mikromol™
Beskrivning
Etodolac EP Impurity J
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac) |
| CAS | 115066-03-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H21 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole (Decarboxy Etodolac), (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole, Etodolac Imp. J (EP), Decarboxy Etodolac, Etodolac Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO/c1-4-11-7-6-8-12-13-9-10-18-16(3,5-2)15(13)17-14(11)12/h6-8,17H,4-5,9-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CCc1cccc2c3CCOC(C)(CC)c3[nH]c12 |
| IUPAC-namn | 1,8-diethyl-1-methyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indole |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?