missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Etodolac EP Impurity J, Mikromol™

Produktkod. 18062470
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18062470 25 mg
18060520 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18062470 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0911.100025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Etodolac EP Impurity J
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac)
CAS 115066-03-0
Analyt- eller komponentnamn (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H21 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole (Decarboxy Etodolac), (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole, Etodolac Imp. J (EP), Decarboxy Etodolac, Etodolac Impurity J
InChI formel InChI=1S/C16H21NO/c1-4-11-7-6-8-12-13-9-10-18-16(3,5-2)15(13)17-14(11)12/h6-8,17H,4-5,9-10H2,1-3H3
LEDER CCc1cccc2c3CCOC(C)(CC)c3[nH]c12
IUPAC-namn 1,8-diethyl-1-methyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indole
Molekylvikt (g/mol) 243.34
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 243.1623 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.