Läs mer
Etodolac Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Etodolac Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etodolac Ethyl Ester |
| CAS | 200880-23-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Etodolac Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H25 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Etodolac Ethyl Ester, 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-pyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO3/c1-4-13-8-7-9-14-15-10-11-23-19(5-2,12-16(21)22-6-3)18(15)20-17(13)14/h7-9,20H,4-6,10-12H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC1(CC)OCCc2c1[nH]c3c(CC)cccc23 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(1,8-diethyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetate |
| Visa mer |