Läs mer
Etodolac, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etodolac |
| CAS | 41340-25-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Etodolac |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H21 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid, (+/-)-Etodolac, (RS)-Etodolic acid, Edolan, Etodolac, Etodolic acid, Etogesic, Lodin XL, Lodine, Ramodar, Tedolan, Ultradol, Zedolac |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12 |
| Visa mer |