Läs mer
Etodolac, MedChemExpress
Beskrivning
Etodolac (AY-24236) is a non-steroidal anti-inflammatory compound that is a non-selective inhibitor of COX (IC50=53.5 nM)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etodolac |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 41340-25-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H21NO3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | AY-24236 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (348.01 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |