missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Etodolac, Mikromol™
Beskrivning
Etodolac
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etodolac |
| CAS | 41340-25-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Etodolac |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H21 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid, (+/-)-Etodolac, (RS)-Etodolic acid, Edolan, Etodolac, Etodolic acid, Etogesic, Lodin XL, Lodine, Ramodar, Tedolan, Ultradol, Zedolac |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20) |
| LEDER | CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12 |
| IUPAC-namn | 2-(1,8-diethyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?