missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Etofenamate EP Impurity G, Mikromol™
Beskrivning
Etofenamate EP Impurity G
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyethyl 2-[(3-(Trifluoro-methyl)phenyl)amino]benzoate |
| CAS | 32508-98-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Hydroxyethyl 2-[(3-(Trifluoro-methyl)phenyl)amino]benzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H14 F3 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Hydroxyethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate, 2-Hydroxyethyl 2-[[3-(Trifluoro-methyl)phenyl]amino]benzoate, Etofenamate Imp. G (EP), Etofenamate Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3NO3/c17-16(18,19)11-4-3-5-12(10-11)20-14-7-2-1-6-13(14)15(22)23-9-8-21/h1-7,10,20-21H,8-9H2 |
| LEDER | OCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-hydroxyethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?