Läs mer
Etofenamate, MedChemExpress
Beskrivning
Etofenamate, a non-steroid anti-inflammatory drug (NSAID) and a non-selective COX inhibitor, possesses analgesic, anti-rheumatic, antipyretic and anti-inflammatory properties. Etofenamate is used in the research for osteoarthritis, arthritis and other inflammatory diseases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etofenamate |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 30544-47-9 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H18F3NO4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 120 mg/mL (324.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (135.38 mM) |
| LEDER | O=C(OCCOCCO)C1=CC=CC=C1NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2 |
| Visa mer |