Läs mer
Etofenamate Myristate, Mikromol™
Beskrivning
Etofenamate Myristate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etofenamate Myristate |
| CAS | 81427-99-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Etofenamate Myristate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C32 H44 F3 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Etofenamate Myristate |
| InChI formel | InChI=1S/C32H44F3NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-20-30(37)40-23-21-39-22-24-41-31(38)28-18-13-14-19-29(28)36-27-17-15-16-26(25-27)32(33,34)35/h13-19,25,36H,2-12,20-24H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-(2-tetradecanoyloxyethoxy)ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate |
| Visa mer |